Learn More
Feuille de hafnium, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), 99,5 % (à base de métaux à l’exclusion de Zr), 3 % Zr nominal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414775 50 x 50 mm 1 pièce
11304677 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15414775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039710.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈3.3g/100x100mm
Forme Foil
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Pourcentage de pureté 99.5%