Learn More
Feuille de hafnium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridée, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 80 mm
80 x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11386887 50 x 80 mm 1 pièce
11396887 80 x 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11386887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010793.FJ
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed
Quantité 50 x 80 mm
Odeur Odorless
Poids ≈13.3g/50x80mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Pourcentage de pureté 99.5%