Learn More
Hafnium(IV) 2,4-pentanedionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378978 25 g 25g
11358978 1 g 1g
11368978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11378978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042463.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 17475-67-1 | C20H28HfO8 | 574.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17475-67-1
Formule moléculaire C20H28HfO8
Poids moléculaire (g/mol) 574.92
Numéro MDL MFCD00044997
Clé InChI GXNMJQUZCICHBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium iv acetylacetonate, hafnium-2,4-pentanedionate, hafnium; z-4-hydroxypent-3-en-2-one, 3z-4-tris 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy hafnio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 11330624
Nom IUPAC Hafnium ; (Z)-4-hydroxydent-3-en-2-one
SMILES [Hf+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium (IV) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 193°C
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 574.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre