Learn More
Tige en hafnium, dia. 6,35 mm (0,25 po), 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), 3 % Zr nominal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mm
250 mm
Conditionnement:
250mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400840 250 mm 250mm
11490830 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11400840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044489.DT
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantité 250 mm
Odeur Odorless
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Pourcentage de pureté 99.9%