Learn More
Éponge en hafnium 99,6 % (métaux à l’exception de Zr), Thermo Scientific™
Code produit 11326617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326617 10 g 10g
11336617 50 g 50g
11345719 250 g -
11335719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11326617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000674.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray sponge
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Forme Éponge, 0,8-20 mm (0,03-0,79 po)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hafnium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P422-Stocker le contenu sous .
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.