Learn More
Éponge en hafnium 99,6 % (métaux à l’exception de Zr), Thermo Scientific™
Product Code. 11345719
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
10g
1kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11345719 250 g -
11326617 10 g 10g
11336617 50 g 50g
11335719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11345719 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000674.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Specifications
Nom chimique ou matériau Hafnium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray sponge
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Forme Éponge, 0,8-20 mm (0,03-0,79 po)