Learn More
Fil de hafnium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324628 25 cm 25cm
11314628 100 cm 100cm
11304628 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11324628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042982.BU
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈2.6g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Pourcentage de pureté 99.95%