Learn More
Kimberly-Clark™ Gel douche pour cheveux et corps Kleenex™
Code produit 12601376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12601376 6 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12601376 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6332
Expédition estimée: 24-02-2027
Idéal pour les distributeurs dans les toilettes très fréquentées, les salles de bain d'hôtels et de salles de sport. Kleenex™ Le gel douche pour cheveux et corps contribue à maintenir l'hygiène et la propreté.
  • Fourni en paquets de 6 cassettes de recharge de 1 L
  • Gel douche blanc avec une sensation de luxe et un parfum subtile
  • Distribue jusqu’à 1 000 doses contrôlées de gel
  • Fournit le double de la quantité de lavages par rapport aux gels classiques
  • Facile à installer
  • Compatible avec Aquarius™ et Kimberly-Clark Professional™ Distributeurs de savon muraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gel douche pour cheveux et corps
Couleur Blanc
Forme Gel
Dimensions (L x l x H) 93 x 93 x 180mm
Quantité 6 x 1 l
Volume (impérial) 33,8 oz.
Volume (métrique) 1 000 ml
Poids (impériale) 13,6 lb
Poids (métrique) 6,18 kg