Learn More
Halcinonide, MedChemExpress
Code produit 16484497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484497 50 mg
16461446 200 mg
16448476 100 mg
16428638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16484497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0877
MedChemExpress Halcinonide (SQ-18566) is a high potency corticosteroid used topically in the treatment of certain skin conditions.
Halcinonide (SQ-18566) is a high potency corticosteroid used topically in the treatment of certain skin conditions.
Spécification
Nom chimique ou matériau Halcinonide
CAS 3093-35-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32ClFO5
Quantité 50 mg
Synonyme SQ-18566
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48 mg/mL (105.50 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CCl)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 454.96
Poids de la formule 454.96
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid