Learn More
Gilac™ demi-boîte à pâte
Code produit 17958811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
9 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17958811 9 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958811 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G179451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.47€
    10.80€ / 1 pièces
    Économisez 5.67€
    34% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient à pâte demi-format est facile à nettoyer grâce à son fond plat.
  • Conteneur de stockage de pâte 400 x 300.
  • Empilables avec ou sans couvercle, peuvent atteindre une grande hauteur.
  • Fond plat facile à nettoyer.
Spécification
Type de produit Conteneur pour la préparation de la préparation
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 100 mm
Volume (impérial) 2,4 gal.
Volume (métrique) 9 l