Learn More
Sonics & Materials Sondes à extension à demi-ondes
Description
- Visser dans des sondes à extrémité filetée de diamètre identique à la place de la pointe remplaçable
- Fabriqué en alliage de titane, Ti-6Al-4V.
- Utiliser une extension solide, et non pas une extension avec une pointe remplaçable, lors du traitement d’échantillons contenant des solvants organiques ou des liquides à faible tension de surface
- Disponible sur commande spéciale avec extrémités filetées pour accepter les pointes remplaçables
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Extension avec pointe remplaçable |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 0,5 po |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 13 mm |
| Matériau | Alliage de titane |
| À utiliser avec (équipement) | Extrémité de la sonde filetée |