Learn More
BRAND™ Lames de microscope moitié blanc
Code produit 10298111 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
2,500/Pk.
Conditionnement:
2500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
10298111 2,500/Pk. 2500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10298111 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 474743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    282.70€ / 2500 pièces
    Économisez 77.30€
    21% de réduction
En stock
Lames de microscope à moitié blanche BRAND Les lames à bords rodés sont à moitié blanches et à moitié transparentes.
  • Verre sodocalcique blanc (transparent)
  • Classe hydrolytique 3
  • Il est recommandé d’utiliser des lames avec des bords rodés pour réduire le risque de blessures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nb par paquet 2,500/Pk.
Edges Terre
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Blanc, Transparent
Certifications/Conformité DIN ISO 8037-1
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm