Learn More
Macherey-Nagel™ Mélange-test de réaction haloforme dans le n-pentane
Code produit 10216421 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10216421 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10216421 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 722311
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les analyses environnementales GC
Comprend Dichlorométhane (795 ng/ml), trichlorométhane (75 ng/ml), 1,1,1-trichloroéthane (67 ng/ml), tétrachlorométhane (80 ng/ml), trichloroéthène (73 ng/ml), bromodichlorométhane (100 ng/ml), dibromochlorométhane (122 ng/ml), tétrachloroéthène (81 ng/ml), tribromométhane (145 ng/ml)
Volume (métrique) 1 ml
Type de produit Mélange-test de réaction haloforme dans le n-pentane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.