Learn More
Chlorhydrate d’halofuginon, TRC
Code produit 18050920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18050920 10 mg 10mg
18062830 5 mg 5mg
18003830 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18050920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH10250010MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217623-74-9
Formule moléculaire C16 H17 Br Cl N3 O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 451.14
Nom IUPAC 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypipéridin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazoline-4-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Halofuginone Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17BrClN3O3.ClH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
Poids de la formule 448.9909
Pourcentage de pureté >95%