Learn More
Olympus™ Lampe halogène
Code produit 10436382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance en watts:
30 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance en watts unitSize
10436382 30 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10436382 Fournisseur Olympus™ Code fournisseur E0430150
Expédition estimée: 03-11-2026
Spécification
Tension 6 V
Puissance en watts 30 W
À utiliser avec (équipement) CX31 / CX41 / BX41ECO ET BX41ERGO
Type de produit Lampe halogène