Learn More
Applied Biosystems™ Lampe halogène pour systèmes PCR en temps réel Applied Biosystems
Code produit 15820458 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15820458 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15820458 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 100052500
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette lampe halogène est un accessoire pour les systèmes 7300, 7500, 7500 Fast, ViiA7, QuantStudio 6 Flex et QuantStudio 7 Flex.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Source lumineuse Halogen
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
À utiliser avec (équipement) Systèmes 7300, 7500, 7500 Fast, ViiA7, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex
Type de produit Lampe halogène
Quantité 1 de chaque