Learn More
Carl Zeiss™ Ampoules à halogène
Code produit 12201033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance en watts:
30 W
37 W
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance en watts Conditionnement
12201033 37 W 1 pièce
12898065 30 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12201033 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 0000001879242
Expédition estimée: 15-02-2027
Ampoule à halogène de 30 W pour microscopes pédagogiques Carl Zeiss™
Les modèles avec éclairage LED sont recommandés pour une utilisation à basse température et à long terme ; ils offrent une durée de vie extrêmement longue et de faibles coûts d’exploitation. Alimentation électrique 240 V, 60 Hz, 100 W.
  • Un microscope pédagogique idéal pour l’enseignement
  • Facile à utiliser, idéal pour les étudiants inexpérimentés
  • La structure robuste résiste à l’usure quotidienne
  • L’optique de qualité montre le détail et la couleur des échantillons
  • Conception ergonomique idéale pour de longues sessions pratiques
  • Adapté à des opérateurs droitiers ou gauchers
  • Éclairage LED ou halogène, convient pour l’histologie, la biologie humaine, la microbiologie, la virologie et la botanique.
Spécification
Source lumineuse Halogène
Tension 12 V
Puissance en watts 37 W
Type de produit Ampoule à halogène