Learn More
Lipomed Halopéridol-D4, 0,1 mg/ml en méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Haloperidol-D4 |
| CAS | 136765-35-0 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |
| Formule moléculaire | C21 D4 H19 Cl F N O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Haloperidol-D4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26 H,1-2,11-15H2/i3D,4 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)CCCN2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3)c([2 H])c([2 H])c1F |
| Nom IUPAC | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluoro-phenyl)butan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 379.89 |
| Afficher plus |