Learn More
Haloperidol, MedChemExpress
Description
Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Haloperidol |
| CAS | 52-86-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H23ClFNO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1C2(O)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 375.86 |
| Poids de la formule | 375.86 |
| Afficher plus |