Learn More
Halosulfuron-méthyl, TRC
Code produit 30134056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134056 1 g 1g
30040391 50 mg 50mg
30041164 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134056 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH1040531G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100784-20-1
Formule moléculaire C13 H15 Cl N6 O7 S
Poids moléculaire (g/mol) 434.81
Synonyme Permit, Methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Nom IUPAC Méthyle 3-chloro-5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-1-méthylpyrazole-4-carboxylate
SMILES COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Halosulfuron-methyl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
Poids de la formule 434.0411
Pourcentage de pureté >95%