Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Conservez la phosphorylation des protéines dans les cellules et les tissus avec le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt Thermo Scientific™.
- Le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt protège les phosphoprotéines contre les sérines / thréonines phosphatases ainsi que contre les protéines / tyrosines phosphatases (PTP) pendant la lyse cellulaire
- Le cocktail contient un mélange de quatre inhibiteurs à spécificité large, dont le fluorure de sodium, l’orthovanadate de sodium, le pyrophosphate de sodium et le bêta-glycérophosphate
- Dans un format d’emballage pratique 100X, le cocktail est stable à 4°C et peut être utilisé avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires
- Le cocktail préserve la phosphorylation des protéines dans les dosages de kinase et d’immunoprécipitation
- La phosphorylation et déphosphorylation comprennent un interrupteur moléculaire marche / arrêt qui régule de nombreuses voies biologiques clés à l’intérieur de la cellule, notamment la transduction de signal, la division cellulaire et l’apoptose
- Pour étudier efficacement les états d’activation de la phosphorylation, il faut inactiver les phosphatases pour empêcher leur activité incontrôlée sur la lyse cellulaire
Caractéristiques supplémentaires
- Dépourvu d’inhibiteurs de protéases – pour une protection à la fois contre les protéases et les phosphatases, utilisez le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases Halt (78420)
- Dialysable – vous devez soit dialyser soit dessaler l’échantillon pour éliminer efficacement les inhibiteurs des extraits cellulaires avant d’exécuter les procédures qui s’avèrent incompatibles avec les composants du cocktail
- Fourni en concentrat 100X – efficace quand il est utilisé à une concentration finale de 1X. Toutefois, les échantillons qui contiennent des niveaux particulièrement élevés d’activité des phosphatases peuvent nécessiter une concentration finale de 2 à 3X
- Compatibilité – compatible avec la plupart des réactifs de lyse cellulaire à base de détergent, notamment toutes les solutions de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
- Format tout-en-un – inhibe aussi bien les sérines-thréonines phosphatases que les protéines-tyrosines phosphatases
- Compatible avec les dosages protéiques appréciés – fonctionne avec les dosages protéiques standard, notamment les dosages BCA et Coomassie (Bradford)
- Stockage pratique – le stockage en réfrigérateur (2 à 8°C) économise un espace précieux dans le congélateur et permet une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cocktail inhibiteur de phosphatase |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver le produit à 4°C.Ne pas congeler. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Halt |
| Type de réactif | Inhibiteur de phosphatase |
| Inhibiteurs | Inhibiteur de phosphatase |
| Quantité | 5 x 1 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate