Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™
Code produit 11833955 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
1mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11833955 24 x 100 μl 1 pièce
10668304 1 ml 1mL
11814101 5 x 1 mL 5mL
11824101 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11833955 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    332.65€ / 1 pièces
    Économisez 58.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilisez la phosphorylation de la sérine, de la thréonine et de la tyrosine des protéines dans les cellules et les tissus grâce à ce cocktail d’inhibiteurs de phosphatase.
Conservez la phosphorylation des protéines dans les cellules et les tissus avec le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt Thermo Scientific™.
  • Le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt protège les phosphoprotéines contre les sérines / thréonines phosphatases ainsi que contre les protéines / tyrosines phosphatases (PTP) pendant la lyse cellulaire
  • Le cocktail contient un mélange de quatre inhibiteurs à spécificité large, dont le fluorure de sodium, l’orthovanadate de sodium, le pyrophosphate de sodium et le bêta-glycérophosphate
  • Dans un format d’emballage pratique 100X, le cocktail est stable à 4°C et peut être utilisé avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires
  • Le cocktail préserve la phosphorylation des protéines dans les dosages de kinase et d’immunoprécipitation
  • La phosphorylation et déphosphorylation comprennent un interrupteur moléculaire marche / arrêt qui régule de nombreuses voies biologiques clés à l’intérieur de la cellule, notamment la transduction de signal, la division cellulaire et l’apoptose
  • Pour étudier efficacement les états d’activation de la phosphorylation, il faut inactiver les phosphatases pour empêcher leur activité incontrôlée sur la lyse cellulaire
Caractéristiques supplémentaires
  • Dépourvu d’inhibiteurs de protéases – pour une protection à la fois contre les protéases et les phosphatases, utilisez le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases Halt (78420)
  • Dialysable – vous devez soit dialyser soit dessaler l’échantillon pour éliminer efficacement les inhibiteurs des extraits cellulaires avant d’exécuter les procédures qui s’avèrent incompatibles avec les composants du cocktail
  • Fourni en concentrat 100X – efficace quand il est utilisé à une concentration finale de 1X. Toutefois, les échantillons qui contiennent des niveaux particulièrement élevés d’activité des phosphatases peuvent nécessiter une concentration finale de 2 à 3X
  • Compatibilité – compatible avec la plupart des réactifs de lyse cellulaire à base de détergent, notamment toutes les solutions de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Format tout-en-un – inhibe aussi bien les sérines-thréonines phosphatases que les protéines-tyrosines phosphatases
  • Compatible avec les dosages protéiques appréciés – fonctionne avec les dosages protéiques standard, notamment les dosages BCA et Coomassie (Bradford)
  • Stockage pratique – le stockage en réfrigérateur (2 à 8°C) économise un espace précieux dans le congélateur et permet une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cocktail inhibiteur de phosphatase
Contenu et stockage Dès réception, conserver le produit à 4°C.Ne pas congeler.
Forme Liquide
Gamme de produits Halt
Type de réactif Inhibiteur de phosphatase
Inhibiteurs Inhibiteur de phosphatase
Quantité 24 x 100 μl
compliance-icons
Identifiant produit
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate