Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéase Halt™, sans DTA (100X)
Artikelnummer. 11804111 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
24 x 100 μl
Packungsgröße:
1 pièce
10mL
1mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11804111 5 ml 5mL
10444414 24 x 100 μl 1 pièce
11824111 10 ml 10mL
10320015 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11804111 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 78437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    363.65€ / 5mL
    Économisez 45.35€
    11% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Inhibez la dégradation protéolytique lors de la lyse cellulaire et de l’extraction de protéines grâce à ces solutions mères concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéase.
Les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ Halt sont des solutions stocks concentrées prêtes à l’emploi qui sont ajoutées aux échantillons pour empêcher la dégradation protéolytique pendant les procédures de lyse cellulaire et d’extraction des protéines.
Les cocktails inhibiteurs de protéases Halt sont des solutions 100X contenant des concentrations optimisées de six inhibiteurs de protéases à large spectre stabilisés dans le diméthylsulfoxyde de haute qualité (DMSO). Ces cocktails inhibent efficacement les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lyse cellulaire. L’identité et la concentration de chaque composant étant décrites, toute incertitude relative aux variables et à la compatibilité lors des expériences est inexistante. Les formules standard et exemptes d’EDTA assurent l’inhibition des métalloprotéases et la compatibilité avec l’électrophorèse 2D, respectivement. Les cocktails liquides stables et concentrés sont faciles à utiliser et les différents formats de conditionnement rendent les cocktails inhibiteurs de protéase Halt exceptionnellement pratiques pour des utilisations à petite ou à grande échelle.
Points clés :
  • Mieux que des comprimés : le format liquide 100X réfrigéré est plus efficace et simple à utiliser que les inhibiteurs individuels ou d’autres formats ; il suffit de pipeter exactement la quantité nécessaire
  • Aucun ingrédient exclusif : la formulation intégralement décrite contient de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A dans du DMSO
  • Plusieurs formats de conditionnement : choisissez parmi plusieurs tailles d’emballage, notamment des microtubes à usage unique qui gardent les inhibiteurs de protéase au frais et réduisent le risque de contamination des réactifs
  • Deux formulations appréciées : la formulation classique comprend un flacon de solution EDTA distinct pour l’inhibition facultative des métalloprotéases ; la formulation exempte d’EDTA garantit une parfaite compatibilité avec la focalisation isoélectrique
  • Compatible avec le tampon de lyse : peut être utilisé avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™ ou presque tous les autres réactifs de lyse, commerciaux ou artisanaux, à base de détergents
Comprend :
Les cocktails inhibiteurs de protéases avec EDTA sont fournis avec une solution d’EDTA 0,5 M distincte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Cocktail inhibiteur
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C
Forme Liquide
Gamme de produits Halt
Tampon Tampon de lyse
Type de réactif Inhibiteur de protéase
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase
Quantité 5 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Protease Inhibitor Cocktail
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulphonyl fluoride hydrochloride