Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéases Halt™ (100X)
Code produit 10516495 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
24 x 100 μl
Conditionnement:
1 pièce
10mL
1mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10516495 1 ml 1mL
11834101 5 ml 5mL
10720825 24 x 100 μl 1 pièce
11814111 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10516495 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87786
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inhibez la dégradation protéolytique lors de la lyse cellulaire et de l’extraction de protéines grâce à ces solutions mères concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéase.
Les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ Halt sont des solutions stocks concentrées prêtes à l’emploi qui sont ajoutées aux échantillons pour empêcher la dégradation protéolytique pendant les procédures de lyse cellulaire et d’extraction des protéines.
Les cocktails inhibiteurs de protéases Halt sont des solutions 100X contenant des concentrations optimisées de six inhibiteurs de protéases à large spectre stabilisés dans le diméthylsulfoxyde de haute qualité (DMSO). Ces cocktails inhibent efficacement les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lyse cellulaire. L’identité et la concentration de chaque composant étant décrites, toute incertitude relative aux variables et à la compatibilité lors des expériences est inexistante. Les formules standard et exemptes d’EDTA assurent l’inhibition des métalloprotéases et la compatibilité avec l’électrophorèse 2D, respectivement. Les cocktails liquides stables et concentrés sont faciles à utiliser et les différents formats de conditionnement rendent les cocktails inhibiteurs de protéase Halt exceptionnellement pratiques pour des utilisations à petite ou à grande échelle.
Points clés :
  • Mieux que des comprimés : le format liquide 100X réfrigéré est plus efficace et simple à utiliser que les inhibiteurs individuels ou d’autres formats ; il suffit de pipeter exactement la quantité nécessaire
  • Aucun ingrédient exclusif : la formulation intégralement décrite contient de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A dans du DMSO
  • Plusieurs formats de conditionnement : choisissez parmi plusieurs tailles d’emballage, notamment des microtubes à usage unique qui gardent les inhibiteurs de protéase au frais et réduisent le risque de contamination des réactifs
  • Deux formulations appréciées : la formulation classique comprend un flacon de solution EDTA distinct pour l’inhibition facultative des métalloprotéases ; la formulation exempte d’EDTA garantit une parfaite compatibilité avec la focalisation isoélectrique
  • Compatible avec le tampon de lyse : peut être utilisé avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™ ou presque tous les autres réactifs de lyse, commerciaux ou artisanaux, à base de détergents
Comprend :
Les cocktails inhibiteurs de protéases avec EDTA sont fournis avec une solution d’EDTA 0,5 M distincte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cocktail inhibiteur
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C
Forme Liquide
Gamme de produits Halt
Tampon Tampon de lyse
Type de réactif Inhibiteur de protéase
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase
Quantité 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Halt Protease Inhibitor Cocktail(100X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-hydrochloride (1:1)