Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail inhibiteur de protéase et de phosphatase Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases complet Thermo Scientific™ Halt offre la commodité d'une seule solution conférant une protection totale aux échantillons.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Protection complète : le cocktail tout-en-un contient des inhibiteurs de protéases et de phosphatases
Plusieurs tailles de conditionnement : faites votre choix parmi quatre tailles de conditionnement pratiques pour convenir à pratiquement toutes les échelles
Pratique : la formulation liquide 100X est bien plus facile et plus efficace à utiliser que les inhibiteurs individuels et d’autres formats
Stockage facile : le format à base aqueuse permet un stockage pratique en chambre froide sans congélation, contrairement aux cocktails à base de DMSO
Compatible : peut être utilisé en spectrométrie de masse (MS) parce qu’il ne contient pas d’AEBSF, qui peut causer un déplacement des pics
Validé : entièrement compatible avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™
Comprend :
Formulations avec et sans flacon d’EDTA supplémentaire pour l’inhibition des métalloprotéases, toutes deux étant disponibles en quatre tailles de conditionnement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cocktail inhibiteur |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Halt |
| Tampon | Tampon de lyse |
| Type de réactif | Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase |
| Inhibiteurs | Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase |
| Quantité | 10 ml |
Sécurité et traitement
- Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: Trisodium orthovanadate, sodium fluoride