Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase Halt ™, exempt d’EDTA (100X)
Code produit 10311494 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 mL
Conditionnement:
10mL
1mL
24 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10311494 24 x 100 μl 24 pièces
10127963 1 ml 1mL
11844111 5 x 1 mL 5 pièces
10289853 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10311494 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    395.65€ / 100µL
    Économisez 70.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Évitez la dégradation des protéines et stabilisez la phosphorylation avec ce cocktail tout-en-un d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase.
Le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases complet Thermo Scientific™ Halt offre la commodité d'une seule solution conférant une protection totale aux échantillons.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ce cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase d’arrêt à large spectre est spécifiquement optimisé pour protéger les protéines contre la dégradation au cours de l’extraction et de la purification. Le cocktail contient des inhibiteurs contre les principales classes de protéases et de phosphatases, ciblant les aminopeptidases, les protéases à cystéine et les sérines protéases, ainsi que les sérines/thréonines phosphatases et les protéines tyrosines phosphatases. Les cocktails 100X, disponibles dans les formulations standard et exemptes d’EDTA et dans plusieurs formats de conditionnement, sont des liquides stables au réfrigérateur, très faciles à utiliser pour presque tous les échantillons ou toutes les échelles expérimentales.
Points clés :
  • Protection complète – le cocktail tout-en-un contient des inhibiteurs de protéases et de phosphatases
  • Plusieurs tailles de conditionnement – faites votre choix parmi quatre tailles de conditionnement pratiques pour convenir à pratiquement toutes les échelles
  • Pratique – la formulation liquide 100X est bien plus facile et plus efficace à utiliser que les inhibiteurs individuels et d’autres formats
  • Stockage facile – le format à base aqueuse permet un stockage pratique en chambre froide sans congélation, contrairement aux cocktails à base de DMSO
  • Compatible – peut être utilisé en spectrométrie de masse (MS) parce qu’il ne contient pas d’AEBSF, qui peut causer un déplacement des pics
  • Validé – entièrement compatible avec les tampons de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce™
Inclut :
Formulations avec et sans flacon d'EDTA supplémentaire pour l'inhibition des métalloprotéases, toutes deux étant disponibles en quatre tailles de conditionnement.
Conditions de stockage :
Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler le produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases Halt, exempt d’EDTA
Type de produit Cocktail inhibiteur
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C
Forme Liquide
Gamme de produits Halt
Tampon Tampon de lyse
Type de réactif Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase
Quantité 24 x 100 μl
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protease and Phosphatase Inhibitor Single-Use Cocktail, EDTA-Free (100X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate