Learn More
O&M Halyard Emballage de stérilisation Quick Check (H300)
GREENER_CHOICE
Code produit 30274770 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
144 pièces
240 pièces
48 pièces
96 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
30274770 60 x 60 cm (24 x 24 po) 240 pièces
30274698 76 x 76 cm (30 x 30 po) 144 pièces
30274757 91 x 91 cm (36 x 36 po) 144 pièces
30274743 101 x 101 cm (40 x 40 po) 96 pièces
30274724 114 x 114 cm (45 x 45 po) 48 pièces
30274741 121 x 121 cm (48 x 48 po) 96 pièces
30274778 137 x 137 cm (54 x 54 po) 48 pièces
30274768 137 x 182 cm (54 x 72 po) 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30274770 Fournisseur O&M Code fournisseur 34171
En utilisant Halyard Les emballages Quick Check constituent un moyen rapide et facile de garantir une stérilité intacte des instruments.
  • Inspectez les plateaux plus facilement et plus rapidement que jamais.
  • Protection antimicrobienne supérieure grâce à un procédé breveté Powerguard technologie
  • Homologué pour tous les mêmes systèmes de stérilisation que Halyard Kimguard Enveloppe en une étape
  • Fabriqué à partir de tissu en polypropylène recyclable n° 5
  • Fabriqué en USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Rencontres NFPA Classe 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Ensembles de bassins, ensembles d'instruments, plateaux de procédure et grands paquets de linge (6 à 9 lb).
Matériau SMS Tissu (H300)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 60 x 60 cm (24 x 24 po)
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 24 in
Type de produit Emballage de stérilisation
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (métrique) 60 cm