Learn More
O&M Halyard Emballage de stérilisation séquentielle (H300)
GREENER_CHOICE
Code produit 30274765 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
30274765 121 x 121 cm (48 x 48 po) 100 pièces
30274726 60 x 60 cm (24 x 24 po) 500 pièces
30274692 76 x 76 cm (30 x 30 po) 300 pièces
30274731 91 x 91 cm (36 x 36 po) 300 pièces
30274752 101 x 101 cm (40 x 40 po) 250 pièces
30274728 114 x 114 cm (45 x 45 po) 100 pièces
30274664 137 x 137 cm (54 x 54 po) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30274765 Fournisseur O&M Code fournisseur 10848
Halyard L’emballage séquentiel est la norme dans l’industrie pour les équipes de stérilisation.
  • Résistant aux déchirures, aux flammes, aux peluches et à l'abrasion
  • Technologie POWERGUARD pour une protection renforcée contre les micro-organismes
  • Pénétration du stérilisant à la vapeur avant vide
  • Pénétration et résidus de l'oxyde d'éthylène (OE), un stérilisant
  • Maintien de l'intégrité de l'emballage (MPI) conformément aux exigences de la FDA
  • Instructions d'utilisation conformes aux directives de la FDA
  • Classement d'inflammabilité 1
  • Faible peluchage
  • Fabriqué en USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Rencontres NFPA Classe 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Ensembles de bassins, ensembles d'instruments, plateaux de procédure et grands paquets de linge (6 à 9 lb).
Matériau SMS Tissu (H300)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 121 x 121 cm (48 x 48 po)
Longueur (impériale) 48 in
Largeur (impériale) 48 in
Type de produit Emballage de stérilisation
Longueur (métrique) 121 cm
Largeur (métrique) 121 cm