Learn More
O&M Halyard Emballage de stérilisation séquentielle (H400)
GREENER_CHOICE
Code produit 30274693 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
200 pièces
250 pièces
50 pièces
600 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
30274693 45 x 45 cm (18 x 18 po) 600 pièces
30274758 60 x 60 cm (24 x 24 po) 250 pièces
30274748 76 x 76 cm (30 x 30 po) 200 pièces
30274680 91 x 91 cm (36 x 36 po) 150 pièces
30274694 101 x 101 cm (40 x 40 po) 150 pièces
30274777 114 x 114 cm (45 x 45 po) 100 pièces
30274661 121 x 121 cm (48 x 48 po) 50 pièces
30274717 137 x 137 cm (54 x 54 po) 50 pièces
30274718 137 x 182 cm (54 x 72 po) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30274693 Fournisseur O&M Code fournisseur 68218
Halyard L’emballage séquentiel est la norme dans l’industrie pour les équipes de stérilisation.
  • Résistant aux déchirures, aux flammes, aux peluches et à l'abrasion
  • Technologie POWERGUARD pour une protection renforcée contre les micro-organismes
  • Pénétration du stérilisant à la vapeur avant vide
  • Pénétration et résidus de l'oxyde d'éthylène (OE), un stérilisant
  • Maintien de l'intégrité de l'emballage (MPI) conformément aux exigences de la FDA
  • Instructions d'utilisation conformes aux directives de la FDA
  • Classement d'inflammabilité 1
  • Faible peluchage
  • Fabriqué en USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Rencontres NFPA Classe 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) La plupart des ensembles de bassins, des ensembles d'instruments, des plateaux de procédure, des grands paquets de linge et des perceuses (de 4 à 6 kg).
Matériau SMS Tissu (H400)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 45 x 45 cm (18 x 18 po)
Longueur (impériale) 18 in
Largeur (impériale) 18 in
Type de produit Emballage de stérilisation
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (métrique) 45 cm