Learn More
MP Biomedicals™ F-10 de Ham avec L-glutamine, sans bicarbonate de sodium, poudre
Code produit 17308593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Poudre
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
17308593 Poudre 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17308593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091040120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    162.75€ / 10L
    Économisez 8.25€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
F-10 de Ham avec L-glutamine et sans bicarbonate de sodium, utilisé pour les cultures cellulaires.
À l’origine, les mélanges d’éléments nutritifs de Ham ont été développés pour la croissance clonale de plusieurs cellules clonales d’ovaires de hamster chinois (CHO), cellules Hela et cellules L de souris. Les milieux F-10 et F-12 sont formulés pour une utilisation avec ou sans sérum, selon le type de cellules mises en culture.
F-10 a connu une croissance satisfaisante de :
  • Cellules diploïdes humaines
  • Globules blancs pour l’analyse chromosomique
  • Explants primaires de tissus de rat, de lapin et de poulet
Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme. Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Avec additifs Glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans bicarbonate de sodium