Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-10 de Ham
Code produit 11574436 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
10 PCS
100mL
2000mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11574436 10 x 500 ml 10 PCS
11554436 100 mL 100mL
11564436 500 mL 500mL
11584436 20 x 100 ml 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11574436 Supplier Gibco™ Supplier No. 31550031
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mélange nutritif F-10 de Ham
Le mélange de nutriments F-10 de Ham (F-10) a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifères, notamment de COS-7, d’astrocytes primaires de rat et de cellules épithéliales de prostate de rat.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-10 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au produit Gibco™ F-10 fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-10 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. C’est pourquoi, le F-10 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/L) et, par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire CHO
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-10 de Ham
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Mélange nutritif F-10 de Ham, 10 x 500 ml, concentration 1 X, liquide, pH de 7,0 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 275 à 315 mOsm/kg, avec pyruvate de sodium, L-glutamine, rouge de phénol, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de c