Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-10 de Ham, supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit 11564486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11564486 10 x 500 ml 10 PCS
11554486 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11564486 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 41550088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    271.65€ / 10 pièces
    Économisez 67.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélange nutritif F-10 de Ham, supplément GlutaMAX™
Le mélange de nutriments F-10 de Ham (F-10) a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifères, notamment de COS-7, d’astrocytes primaires de rat et de cellules épithéliales de prostate de rat.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-10 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-10 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-10 nécessite souvent une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-10 de Ham
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,2 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Mélange nutritif F-10 de Ham, 10 x 500 ml, concentration 1 X, liquide, pH de 7,2 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 275 à 315 mOsm/kg, avec pyruvate de sodium, GlutaMAX™, rouge de phénol, stockage de 2 à 8°C, pour la culture