Learn More
Gibco™ Mélange de nutriments de Ham F-10, HEPES
Code produit 11510606 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
10 PCS
100mL
2000mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510606 100 mL 100mL
10083132 500 mL 500mL
11540606 20 x 100 ml 2000mL
11530606 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11510606 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 22390017
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélange de nutriments de Ham F-10, HEPES
Le mélange de nutriments F-10 de Ham (F-10) a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifères, notamment de COS-7, d’astrocytes primaires de rat et de cellules épithéliales de prostate de rat.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-10 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au F-10 Gibco™ fabriqué dans nos facilités à Grand Island (12390-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-10 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-10 nécessite souvent une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-10 de Ham
Avec additifs Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 100 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Mélange nutritif F-10 de Ham, 100 ml, concentration 1 X, liquide, pH de 7,0 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 320 mOsm/kg, avec pyruvate de sodium, L-glutamine, rouge de phénol, HEPES, stockage de 2 à 8°C pour la culture de
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.