Description
Le mélange de nutriments F-10 de Ham (F-10) a été conçu pour la croissance sans sérum de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-10 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifères, notamment de COS-7, d’astrocytes primaires de rat et de cellules épithéliales de prostate de rat.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-10 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au F-10 Gibco™ fabriqué dans nos facilités à Grand Island (12390-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-10 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-10 nécessite souvent une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Par rapport à d’autres milieux de base, le F-10 contient une plus grande diversité de composants, notamment du zinc, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum de cellules CHO dans du F-10 a conduit à diverses formulations améliorées, comme le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12).
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-10 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au F-10 Gibco™ fabriqué dans nos facilités à Grand Island (12390-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-10 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-10 nécessite souvent une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-10 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | CHO |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Mélange nutritif F-10 de Ham |
| Avec additifs | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 20 x 100 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Show More |