Learn More
MP Biomedicals™ Mélange F-12 de Ham (modifié) avec de la L-glutamine, sans bicarbonate de sodium
Code produit 17328593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Poudre pour préparer une 10 solutions de 1 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
17328593 Poudre pour préparer une 10 solutions de 1 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17328593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091042120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 10L
    Économisez 2.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Le milieu F-12 de Ham a été conçu pour une croissance à faible densité et sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO).Le mélange F-12 de Ham est bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate.C’est également le milieu de choix pour les essais de toxicité utilisant des cellules CHO.
À l’origine, les mélanges d’éléments nutritifs de Ham ont été développés pour la croissance clonale de plusieurs cellules clonales d’ovaires de hamster chinois (CHO), cellules Hela et cellules L de souris.Les milieux F-10 et F-12 sont formulés pour une utilisation avec ou sans sérum, selon le type de cellules mises en culture.
Le mélange F-12 de Ham est bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate et constitue également le milieu de choix pour les essais de toxicité utilisant des cellules CHO.MP Biomedical™ offre également un mélange F-12 de Ham complété par 25 mM d’HEPES pour améliorer le tampon dans la plage de pH optimale de 7,2 à 7,4.
F12K est une modification du mélange F-12 de Ham et du mélange F-12 de Coon avec des concentrations accrues d’acides aminés et de pyruvate.En outre, les sels ont été modifiés (Konigsbergs).Le mélange F12K a été développé pour la culture de cellules différenciées de rat et de poulet et de cellules primaires du foie humain.Le MgSO4 a substitué le MgCl2 contenant une quantité équivalente d’ion Mg.
Énoncé d’utilisation :Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle.
Spécification
Type de produit Milieu pour culture cellulaire
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Format Poudre pour préparer une 10 solutions de 1 L