Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham, supplément GlutaMAX™
Code produit 10404972 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10404972 500 mL 500mL
11514446 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404972 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31765027
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Mélange nutritif F-12 de Ham, supplément GlutaMAX™
Le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12) a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Nous proposons une grande variété de modifications de Gibco™ F-12 pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux basaux, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putrescine, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum des cellules CHO dans le F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ F-12 vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au supplément Gibco™ F-12 fabriqué dans notre installation de Grand Island, à New-York (31765-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-12 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-12 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F-12 de Ham
Avec additifs Pyruvate de sodium, GlutaMAX, Rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,2 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Mélange nutritif F-12 de Ham, 500 ml, concentration 1 X, liquide, pH de 7,2 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 290 à 320 mOsm/kg, avec pyruvate de sodium, GlutaMAX™, rouge de phénol, stockage de 2 à 8°C pour la culture de cel