Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham, poudre
Code produit 10472692 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10472692 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10472692 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21700026
 Article restreint
En stock
Mélange nutritif F-12 de Ham, poudre
Le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12) a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Nous proposons une grande variété de modifications de Gibco™ F-12 pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux basaux, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putrescine, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum des cellules CHO dans le F-12 a permis d’élaborer plusieurs formulations améliorées.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa (cGMP) situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au supplément Gibco™ F-12 fabriqué dans notre installation de Grand Island, à New-York (21700-075). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-12 Gibco™ est dépourvu de protéines ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le F-12 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique. Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire CHO
Forme Poudre
Type de produit Mélange nutritif F-12 de Ham
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 1 L
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,4 à 6,9
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Mélange de nutriments F-12 de Ham, 1 L, en poudre, pH 6,4 à 6,9, osmolalité de 270 à 300 mOsm/kg, durée de conservation de 36 mois, avec pyruvate de sodium, L-glutamine, rouge de phénol, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de cellules de mammifères