Learn More
Cytiva Mélange nutritif de Ham, milieu F10
Code produit 10560083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10560083 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10560083 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30025.01
 Article restreint
En stock
Fabriqué en fonction de la conformité aux normes ISO 9001:2000.
  • Favorisez la croissance des cultures cellulaires grâce au milieu de mélange nutritif F10 Cytiva HyClone de Ham, fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) pour les instruments médicaux et aux directives ISO 9001
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Mélange nutritif F10 de Ham, avec L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité BPFa, ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière