Learn More
Hamilton™ Suite 1 000 Gastight™ Seringues
Code produit 17854292
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
25 ml
Pression max.:
100 psi
200 psi
Modèle:
1001
1025
Type de connexion:
Embout Luer, fixe
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Modèle Type de connexion unitSize
17854292 1 ml 200 psi 1001 Embout Luer, fixe 1 pièce
17894312 25 ml 100 psi 1025 Luer-Lock 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17854292 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL81317
Idéal pour déchargé à la fois les liquides et les gaz
  • Étalonné
  • Aiguille Luer à embout Luer (LTN) ou Luer Luer en Luer simple (TLL)
  • Jalonnage 22 avec point de type 2 (modèle 1001) et aiguille vendue séparément (modèle 1025)
  • Stérilisable au gaz
  • Embout de piston en polymère fait de précision, qui permet d’assurer une étanchéité étanche
  • Le système de fermeture à gas de l’injecteur permet d’essuyer l’intérieur du corps de la seringue afin qu’il ne contient pas d’échantillon
  • Réduit le dépôt de molécules dans la seringue lorsque les échantillons ont des molécules dissoutes ou suspendues
  • Volumes disponibles : 1 ml et 25 ml
  • Les aiguilles sont de 51 mm, sauf indication contraire de l’utilisateur
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (Piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,181 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,016 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,35 in
Diamètre (métrique) interne 4.61 mm
Diamètre (métrique) externe 9.02 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour déchargé à la fois les liquides et les gaz
Comprend Certificat d’étalonnage traçable au NIST
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 ml
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Embout Luer, fixe