Learn More
Hamilton™ Série 1000 Gastight™ seringues
Code produit 17894312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
25 ml
Pression max.:
100 psi
200 psi
Modèle:
1001
1025
Type de connexion:
Embout Luer, fixe
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Modèle Type de connexion Conditionnement
17894312 25 ml 100 psi 1025 Luer-Lock 1 pièce
17854292 1 ml 200 psi 1001 Embout Luer, fixe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17894312 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL82520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    526.07€ / 1 pièces
    Économisez 58.93€
    10% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Idéal pour la distribution de liquides et de gaz
  • Calibré(e)
  • Aiguille cimentée à pointe Luer (LTN) ou Luer Lock en PTFE (TLL)
  • Calibre 22 avec pointe style-2 (Modèle 1001) et aiguille vendue séparément (Modèle 1025)
  • Stérilisable au gaz
  • Embout de piston en polymère usiné avec précision, fabriqué en PTFE, assurant une étanchéité parfaite.
  • Le raccord étanche aux gaz permet à l'embout d'essuyer l'intérieur du corps de la seringue pour éliminer tout échantillon.
  • Réduit le dépôt de molécules dans la seringue lorsque les échantillons contiennent des molécules dissoutes ou en suspension.
  • Volumes disponibles : 1 mL et 25 mL
  • Les aiguilles mesurent 51 mm, sauf indication contraire de l'utilisateur.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,907 in
Diamètre (impériale) externe 1,07 in
Diamètre (métrique) interne 23 mm
Diamètre (métrique) externe 27.1 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de liquides et de gaz
Comprend Certificat d’étalonnage traçable au NIST
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 100 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1025
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 25 ml
Type de connexion Luer-Lock