Learn More
Hamilton™ Série 1000 Gastight™ Seringues : Aiguille amovible, terminaison RN, calibre 22, 2 in. Longueur de l’aiguille
Code produit 10332692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Numéro de pointe d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize
10332692 1 mL 3 Arrondi 1 pièce
10166370 1 mL 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10343901 2,5 ml 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10788921 5 mL 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10088460 10 mL 2 Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10332692 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81365
Expédition estimée: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Seringue GASTIGHT de volume moyen, idéale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu'à 100 mL.
Seringue GASTIGHT à mi-volume, optimale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu’à 100 ml.
Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type 2 : Pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
  • Type 3 : Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
Order Info
Cette série offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,18 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,016 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4,6 mm
Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille 3
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 mL
Gamme de produits Gastight
Longueur (métrique) de l’aiguille 5,1 cm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Vannes d’injection HPLC
Type de connexion Amovible
Graduated Oui