Learn More
Hamilton™ Série 1000 Gastight™ Seringues : Aiguille amovible, terminaison RN, calibre 22, 2 in. Longueur de l’aiguille
Description
Seringue GASTIGHT à mi-volume, optimale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu’à 100 ml.
Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
- Type 2 : Pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 33-10
- Type 3 : Aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
Informations sur la commande
Cette série offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,28 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,016 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,41 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,028 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,4 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7,29 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 10,3 mm |
| Afficher plus |