Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison AD
Code produit 10688061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
Pression max.:
1 000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modèle:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Modèle unitSize
10688061 1 mL 200 psi 1001 1 pièce
11557864 50 μl 1 000 psi 1705 1 pièce
10018422 100 μl 1 000 psi 1710 1 pièce
10268470 500 μl 700 psi 1750 1 pièce
10440581 250 μl 500 psi 1725 1 pièce
13586540 250 μl 500 psi 1725 1 pièce
10698061 2,5 ml 200 psi 1002 1 pièce
10186560 5 mL 200 psi 1005 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10688061 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 201200
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • AccuDil™ (AD) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distribu
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 mL
Gamme de produits AccuDil
À utiliser avec (équipement) Diluteurs / distributeurs Microlab 1000