Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Embout C
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Cheminert (C) : cet embout est un raccord -+-28 conçu pour s’adapter directement à l’instrumentation. Le type X, ou butée du piston, sur cette seringue est conçu pour limiter l’usure de la pointe de piston.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,128 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3,26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 200 psi |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Afficher plus |