Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison TLLX
Code produit 10231681
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Modèle:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Modèle Autoclavable unitSize
10231681 100 μl 1710 Autoclavable 1 pièce
10303032 1 mL 1001 Non autoclavable 1 pièce
10206532 25 μl 1702 Non autoclavable 1 pièce
10623171 500 μl 1750 Autoclavable -
10509091 50 μl 1705 Autoclavable 1 pièce
10068370 250 μl 1725 Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10231681 Supplier Hamilton™ Supplier No. 81022
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • Luer-Lock PFTE avec butée (TLLX) : cône Luer mâle avec embase en laiton nickelé. Ceci se connecte aux instruments MICROLAB 500.
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,057 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 1,46 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Comprend Butée du piston de l’instrument
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1710
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 100 μl
À utiliser avec (équipement) Instruments Microlab 500
Type de connexion Luer-Lock