Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison TLLX
Code produit 10303032
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Modèle:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Autoclavable unitSize
10303032 1 mL 1001 Non autoclavable 1 pièce
10206532 25 μl 1702 Non autoclavable 1 pièce
10623171 500 μl 1750 Autoclavable -
10231681 100 μl 1710 Autoclavable 1 pièce
10509091 50 μl 1705 Autoclavable 1 pièce
10068370 250 μl 1725 Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10303032 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81323
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • Luer-Lock PFTE avec butée (TLLX) : cône Luer mâle avec embase en laiton nickelé. Ceci se connecte aux instruments MICROLAB 500.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,181 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4,61 mm
Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
Comprend Butée du piston de l’instrument
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 1 mL
À utiliser avec (équipement) Instruments Microlab 500
Type de connexion Luer-Lock