Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ SampleLock™ séries 1700 et 1000, calibre 22
Code produit 11355151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
Pression max.:
100 psi
200 psi
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Conditionnement
11355151 1 mL 200 psi 1 pièce
15164765 2,5 ml 200 psi 1 pièce
10310071 2,5 ml 200 psi 1 pièce
10402015 5 mL 200 psi 1 pièce
10787954 10 mL 200 psi 1 pièce
11583414 25 ml 100 psi 1 pièce
10069083 50 ml 100 psi 1 pièce
10256274 100 mL 100 psi -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11355151 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    331.97€ / 1 pièces
    Économisez 36.03€
    9% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
Les seringues sont disponibles dans des tailles allant de 1 mL à 100 mL. Une valve à rotation facile à utiliser et une butée arrière positive sur SampleLock prévient la perte d'échantillon et l'éclatement du piston. Filetages adaptateurs Luer mâle et Luer femelle verrouillables en option sur le SampleLock valve rendant les seringues compatibles avec une multitude de connecteurs et de raccords. Exemples d’applications :
  • Application d’espace de tête
  • Collecte et stockage d’échantillons environnementaux
  • Pré-pressurisation de l’échantillon gazeux pour l’analyse GC
  • Injection d’étalons internes par l’orifice de la vanne dans des échantillons
  • Dopage de l’échantillon
Terminaisons de seringue Sample Lock séries 1700 et 1000
  • Sample Lock (SL) : le verrouillage de l’échantillon comprend une vanne à seringue marche / arrêt avec aiguille RN. Cet embout est utilisé pour l’espace de tête, la collecte et le stockage d’échantillons environnementaux, la pré-pressurisation d’échantillons gazeux pour l’analyse GC et les procédés par ajout connu d’échantillons Non autoclavables.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 26-22
    Spécification
    Autoclavable Non autoclavable
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
    Calibre d’aiguille 22 G
    Diamètre (impériale) interne 0,18 in
    Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,01 in
    Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
    Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
    Diamètre (impériale) externe 0,35 in
    Diamètre (métrique) interne 4,61 mm
    Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
    Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
    À utiliser avec (application) Pour recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Seringue à usage général
    Pression max. 200 psi
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 115°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Numéro de pointe d’aiguille 2
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Unité
    Volume (métrique) 1 mL
    Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
    Type de connexion Verrouillage de l’échantillon, amovible