Learn More
Hamilton™ Seringues SampleLock™ Gastight™ séries 1700 et 1000, de calibre 22s
Code produit 10782191
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure:
0,005 in
0,01 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,15 mm
0,41 mm
Pression max.:
1 000 psi
700 psi
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure Pression max. unitSize
10782191 50 μl 0,005 in 0,15 mm 1 000 psi 1 pièce
10401161 100 μl 0,005 in 0,15 mm 1 000 psi 1 pièce
10060162 500 μl 0,01 in 0,41 mm 700 psi 1 pièce
10263082 250 μl 0,005 in 0,15 mm 1 000 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10782191 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80956
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
Les seringues sont disponibles dans des tailles allant de 50 μl à500 μl. Une vanne de torsion facile à utiliser et une butée arrière positive sur SampleLock empêchent la perte de l’échantillon et le transfert du piston. Filetages de l’adaptateur pour raccord Luer mâle et Luer femelle en option sur la vanne SampleLock, rendant les seringues compatibles avec une multitude de connecteurs et de raccords. Exemples d’applications :
  • Application d’espace de tête
  • Collecte et stockage d’échantillons environnementaux
  • Pré-pressurisation de l’échantillon gazeux pour l’analyse GC
  • Injection d’étalons internes par l’orifice de la vanne dans des échantillons
  • Procédé par ajout connu d’échantillons
Embouts de seringues Sample Lock séries 1700 et 1000
  • Sample Lock (SL) : le verrouillage de l’échantillon comprend une vanne à seringue marche / arrêt avec aiguille RN. Cet embout est utilisé pour l’espace de tête, la collecte et le stockage d’échantillons environnementaux, la pré-pressurisation d’échantillons gazeux pour l’analyse GC et les procédés par ajout connu d’échantillons Non autoclavables.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 22
    Spécification
    Autoclavable Non autoclavable
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
    Calibre d’aiguille 22s G
    Diamètre (impériale) interne 0,04 in
    Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
    Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
    Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
    Diamètre (impériale) externe 0,3 in
    Diamètre (métrique) interne 0,72 mm
    Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
    Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
    À utiliser avec (application) Pour recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Seringue à usage général
    Pression max. 1 000 psi
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 115°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Numéro de pointe d’aiguille 2
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Unité
    Volume (métrique) 50 μl
    Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
    Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
    Type de connexion Verrouillage de l’échantillon, amovible