Learn More
Hamilton™ Seringues de dépôt sur gel Gastight™ série 1700 Embout RN, 2,75 po Longueur de l’aiguille (70 mm) : Embout RN, longueur de l’aiguille : 2,75 po (70 mm)
Code produit 11540122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,2 mm
0,3 mm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure Conditionnement
11540122 0,2 mm 4 pièces
11530122 0,3 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11540122 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 78633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    173.83€ / 4 pièces
    Économisez 25.17€
    12% de réduction
Expédition estimée: 21-01-2027
Les seringues sont conçues pour fonctionner avec des applications de séquençage de l’ADN multiplexes
Seringues GASTIGHT avec pointe de piston PTFE qui crée une connexion étroite entre le corps de seringue et le piston permettant l’échantillonnage de liquides ou de gaz. La seringue est dotée d’un embout à aiguille fixe (N) ou à aiguille amovible (RN). Disponible en 10 ml.
Embouts pour seringues
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le cylindre de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 0,2, 0,3, 0,4 mm
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,2 mm
À utiliser avec (application) Conçues pour fonctionner avec des applications de séquençage de l’ADN multiplexes
Longueur (impériale) 2,75 in
Longueur (métrique) 6,9 cm
Type de produit Aiguille de rechange
Numéro de pointe d’aiguille 3