Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : Terminaison TLL
Code produit 10440791
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Pression max.:
1 000 psi
500 psi
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Type de connexion unitSize
10440791 50 μl 1 000 psi Luer-Lock 1 pièce
10631353 50 μl 1 000 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10214082 500 μl 500 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10277820 500 μl 500 psi Luer-Lock 1 pièce
10267820 100 μl 1 000 psi Luer-Lock 1 pièce
10631543 100 μl 1 000 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10436522 250 μl 500 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10262793 250 μl 500 psi Luer-Lock 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10440791 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80920
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Cette série de seringues offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Collier de serrage en Luer en Luer Kel-F à aiguille, à aiguille à capuchon métallique et de connecteurs universels. En outre, le TLL est utilisé avec les dilutions/distributeurs Gilbert, les applications FEO et les opérations manuelles.
Cycles de pointes de l’aiguille (classes 4 et AS sont disponibles sur demande)
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Jaux disponibles : 34-10
  • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Jaux disponibles : 34-10
  • Type de point 4 - Standard 12° la pointe de l’aiguille biseautée est recommandée pour les applications en sciences de la vie. Jaux disponibles : 34-10. angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponible sur demande.
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Jaux disponibles : 26-10
  • Type de point AS - Point d’aiguille spécial de type conique utilisé sur les seringues d’auto-échantillons, la pointe d’aiguille sans carottes est recommandée pour la pénétration du septum. Jaux disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,04 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 1,03 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Comprend Certificat d’étalonnage traçable au NIST
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1705
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 50 μl
Type de connexion Luer-Lock